Learn More
Metro™ Juegos de guías de estantes ventilados
For use with Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™ and Super Adjustable™ Top Track™ shelving.
Marca: Metro™ TTS14NA
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los conjuntos de guías incluyen las secciones necesarias de guías para ensamblar recorridos de la guía hasta 640 cm
- Revestido con protección antimicrobiana Microban™
Información de órdenes
19-138-228 (TTS2.5NA) includes a joining kit to connect the track to other track sets.
Especificaciones
Track Set | |
Secciones necesarias de la guía para el montaje de recorridos de 1830 a 6405 mm | |
426,7 cm |
Estante superior con guía Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ | |
168 pulg |
Título del producto
Metro™ Juegos de guías de estantes ventilados > Longitud: 426,7cm (14 pies)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido