Learn More
Metro™ Juegos de guías de estantes ventilados
Click to view available options
Longitud (imperial):
27 pulg
72 pulg
84 pulg
96 pulg
108 pulg
120 pulg
132 pulg
144 pulg
156 pulg
168 pulg
180 pulg
192 pulg
204 pulg
216 pulg
228 pulg
240 pulg
252 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Los conjuntos de guías incluyen las secciones necesarias de guías para ensamblar recorridos de la guía hasta 640 cm
- Revestido con protección antimicrobiana Microban™
Información de órdenes
19-138-228 (TTS2.5NA) includes a joining kit to connect the track to other track sets.
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Track Set |
Para utilizar con (equipo) | Estante superior con guía Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ |
Incluye | Secciones necesarias de la guía para el montaje de recorridos de 1830 a 6405 mm |
Longitud (imperial) | 228 pulg |
Longitud (métrico) | 579,1 cm |