Learn More
Metro™ MetroMax iQ™ Polymer Stem Casters
Click to view available options
Tipo de producto:
Rueda de tubo de freno
Rueda de tubo giratoria
Modelo:
Antimicrobial, Corrosion-resistant
Antimicrobiano, resistente a la corrosión
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Facilita la limpieza
- Las ruedas permiten mover las unidades de estantería fácilmente para acceder a suelos y paredes
- Cuando se utiliza para crear carros, permite el movimiento eficiente de suministros a través de una instalación o campus
Ruedas giratorias de polímero
- Rendimiento resistente a la corrosión (asta completamente de polímero, eje y componentes de acero inoxidable)
- Rueda de poliuretano de 127 mm (5 pulgadas) de diámetro
- Cojinete de eje de estilo de manga
- Mecanismo de freno opcional accionado con dedo del pie
- Protección antimicrobiana integrada en la rosca
- Capacidad de carga 135 kg. (300 libras)
- Intervalo de temperatura: De -29 a 49 °C (de - 20 a 120 °F)
- Amortiguadores incluidos
Ruedas giratorias estándar
- Asta y componentes chapados
- Estilo giratorio o de freno giratorio
- Amortiguadores incluidos
Acero inoxidable, ruedas giratorias de carro lavables
- Asta eje y tubo de acero inoxidable
- Cojinetes sellados (amortiguadores incluidos)
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Rueda de tubo de freno |
Diámetro (imperial) | 5 pulg |
Diámetro (métrico) | 12,7 cm |
Para utilizar con (equipo) | Sistema de estantes Metro™ MetroMax i™ y Q™ |
Capacidad portante (imperial) | 300 lb |
Capacidad portante (métrico) | 137 kg |
Modelo | Antimicrobial, Corrosion-resistant |
Intervalo de temperatura (imperial) | De - 20 a 120 °F |
Intervalo de temperatura (métrico) | De -49 °C a 49 °C |
Banda de rodadura de la rueda | Poliuretano |