Learn More
Mettler Toledo™ Accesorios para modelos de valorador G20
Para usar con modelos de valorador G20.
Marca: Mettler Toledo™ 51109300
4342.20 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Phototrode con 5 longitudes de onda seleccionables: 520 nm, 555 nm, 590 nm, 620 nm, 660 nm
- Incluye cable de conexión LEMO
Especificaciones
Electrodo | |
Cable de conexión LEMO, 5 longitudes de onda seleccionables |