Learn More
Mettler Toledo™ Electrodos combinados de ión selectivo: soluciones de llenado
Para su uso con electrodos combinados de ISE.
Marca: Mettler Toledo™ 51340032
32.75 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Para su uso con electrodos combinados de ISE.
Especificaciones
Electrolito para ISE de calcio, 20 ml | |
Soluciones de llenado de electrodos de combinación de iones selectivos | |
Determinación de la concentración de calcio en muestras | |
20 mL | |
0°C a 50°C |
Electrodo combinado de ISE | |
0,5 mol/l MgSO4 | |
Bottle | |
De 32 °F a 122 °F |