Learn More
METTLER TOLEDO™ Medidor de conductividad de sobremesa SevenCompact™ S230
El medidor S230 mide conductividad, resistividad, TDS y salinidad. Una interfaz simple y duradera con solo 2 botones hace que este medidor sea fácil de usar, y los resultados pueden ser registrados por una impresora con un sello de fecha y hora. Disponible como solo medidor o kits listos para su uso para aplicaciones específicas.
Marca: METTLER TOLEDO™ 30019033
Descripción
- Medidor de sobremesa de conductividad, resistividad, salinidad y sólidos disueltos totales (TDS) que puede mostrar los resultados en μS/cm y ms/cm
- Duradero y fácil de manejar con dos botones: “Leer” y “Cal”
- Protección IP54
- Incluye un brazo de electrodo que se mueve hacia arriba y hacia abajo, llevando el electrodo a la posición más adecuada para su muestra
- Compatible con una amplia gama de electrodos para cualquier aplicación
- Compatible con los electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
- El medidor se conecta a los electrodos a través de BNC; S7 a cables BNC disponibles
- Los resultados los puede registrar una impresora con un sello de fecha y hora
- Paquete opcional de instalación y cualificación (IQ/OQ) disponible a través del servicio de METTLER TOLEDO
Especificaciones
Medidor de conductividad S230 | |
±0,5% | |
13 predefinidos y 1 estándar definidos por el usuario | |
Desde 0,001 hasta 1 | |
De 0 a 80 psu | |
MTC: De -30° a +130 °C, ATC: De -5 °C a +130 °C | |
±0,1 °C | |
TFT | |
S230 Conductivity Meter | |
9/12 V |
Medidor de conductividad S230, soporte de electrodos, cubierta protectora, certificado de prueba | |
Mediciones rutinarias, análisis de muestras, manejo de datos, archivo de datos | |
De 0,001 μS/cm a 1000 mS/cm | |
Lineal, no lineal, desactivado, agua pura, temperatura de referencia de 20° o 25 °C | |
De 0,00 mg/l a 1000 g/l, autoescalado | |
0,1 °C | |
De 0 a 100 megaohmios/cm | |
1000 | |
Medidor con soporte para electrodos S230 | |
10 w |