Learn More
IBA Lifesciences MHC I-Strep HLA-A*0201; CMV IE-1 (VLEETSVML)
GREENER_CHOICE
Molécula MHC clase I fusionada con una etiqueta Twin-Strep™ y replegada con un péptido
Marca:  IBA Lifesciences 6-7041-001
Código de producto. 15693918
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • MHC I-Strep HLA-A*0201; CMV IE-1 (316-324) (VLEETSVML) es una molécula de clase I del MHC expresada de forma recombinante que presenta un péptido del citomegalovirus (CMV) humano inmediato-precoz (IE).
  • Nuestro idea del MHC I Streptamer™ se basa en nuestra tecnología Strep-tag y facilita el etiquetado reversible de células T específicas de antígeno.
  • Una etiqueta de Twin-Strep™ fusionada con el MHC I-Strep permite la multierización de complejos MHC I en™ una columna vertebral de Strep-Tactin, lo que resulta en la formación de Streptamer MHC I.
  • Para la multimerización de MHC I-Streps, se pueden utilizar columnas de agarosa TACS de Strep-Tactin™, microperlas magnéticas de Strep-Tactin™ o Strep-Tactin™ conjugada con fluoróforos.
  • Esto permite el aislamiento cromatográfico o magnético por afinidad o la tinción de células para el análisis y la clasificación por citometría de flujo (FACS), en función de los requisitos experimentales.
  • La adición de biotina invierte la multimerización de las moléculas MHC de clase I, lo que conduce a su disociación de las células objetivo.
  • Las células sin etiqueta resultantes son altamente viables y totalmente funcionales.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    40 μl
    Reactivo fluorescente para tinción, etiquetado y aislamiento de células T magnéticas