Learn More
Epredia™ Microcasete
Procese fácilmente sus muestras más pequeñas con el microcasete Epredia™ fabricado totalmente en acero inoxidable.
12.95€
Especificaciones
Fondo (imperial) | 0,197 in |
---|---|
Fondo (métrico) | 5 mm |
Material | Acero inoxidable |
Diámetro (imperial) | 0,79 in |
Diámetro (métrico) | 20 mm |
Código de producto | Marca | Tipo de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12543597
|
Epredia™
33124 |
Malla fina | N/A | ||||||
Descripción
Procese fácilmente sus muestras más pequeñas con el microcasete Thermo Scientific™ fabricado totalmente en acero inoxidable.
Características destacadas:
- Tapa con presillas de ajuste preciso para micromuestras
- Disponible con malla fina o gruesa
Dimensiones:
- 20 x 5 mm (0,79 x 0,197 pulg)
Especificaciones
0,197 in | |
Acero inoxidable | |
20 mm |
5 mm | |
0,79 in |