Learn More
Hellma Microcubeta, 115F-QS
Cubeta de fluorescencia de vidrio de cuarzo de alta pureza Suprasil™ con tapón de PTFE.
Marca: Hellma 115-F-10-40
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricada con cuarzo de sílice fundida sintético de alta pureza
- Tapón de PTFE
- Para mediciones de fluorescencia
Especificaciones
400 μl | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Tapón de PTFE | |
10 x 2 mm |
Cuarzo Suprasil QS | |
Grosor de la base: 1,25 mm | |
1/paq. |