Learn More
Wheaton™ Agitador magnético de un solo puesto Micro-Stir™
Fabricado específicamente para aplicaciones de cultivo celular. El agitador magnético de un solo puesto Wheaton™ Micro-Stir™ es ideal para la mezcla a baja velocidad de corte.
1995.00€
Especificaciones
Velocidad | De 5 a 200 rpm |
---|---|
Posiciones de agitación. | 1 |
Material de la placa superior | Aluminio |
Tensión | 230 V |
Vataje | 15 W |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10354271
|
Wheaton™
W900700-C |
UE | N/A | ||||||
Descripción
- 5-200 RPM speed range
- Programmable, remote control and alarm capable
- Brushless direct drive motor provides low maintenance
Especificaciones
De 5 a 200 rpm | |
Aluminio | |
15 W | |
203 mm | |
50/60 Hz | |
De 15 °C a 40 °C | |
1,9 kg |
1 | |
230 V | |
92 mm | |
De 100 a 240 V, 50/60 Hz, 15 W | |
Control remoto programable | |
Agitador magnético |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Wheaton™ Agitador magnético de un solo puesto Micro-Stir™