Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrile Gloves
MICRO-TOUCH™ Nitrile Gloves feature a thin, yet durable nitrile construction to provide healthcare professionals the reliable protection and tactility they need. These gloves are approved for chemotherapy use.
11.80€ - 14.00€
Especificaciones
Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
---|---|
AQL | 1.5 |
Color | Azul |
Desechables | Single-use |
Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17863702
|
Ansell
313029060 |
XS |
14.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17843802
|
Ansell
313029070 |
Pequeño |
14.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17823802
|
Ansell
313029080 |
M |
11.80€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17803642
|
Ansell
313029090 |
L |
14.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17803752
|
Ansell
313029100 |
XL |
11.80€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Designed with a thin, yet durable nitrile formulation for dependable protection
- Royal blue color provides greater contrast than standard light blue nitrile gloves
- Approved for use with chemotherapy drugs
Especificaciones
Asistencia sanitaria | |
Azul | |
Parcialmente texturizado | |
0.13 mm | |
Nitrilo | |
0.08 mm | |
100 Gloves/Box, 10 Boxes/Cs. |
1.5 | |
Single-use | |
5,1 mil | |
Sí | |
3,1 mil | |
sin polvo |