Learn More
Ismatec™ Conjuntos de tubos de 2 tapones de microcalibre de silicona curada con platino
Elija el tamaño y la formulación que mejor se adapte a sus necesidades de flujo y aplicación.
153.00€
Especificaciones
Longitud global (imperial) | 1,25 ft |
---|---|
Longitud global (métrico) | 0,38 m |
Manguera dentada | Tubos de 9,52 mm (0,37 pulgadas) |
Presión máxima | 25,3 psi |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11705159
|
Ismatec™
06421-42 |
2,06 mm | 0,147 in, 3,76 mm | 130 ml/min |
153.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envoi: 23-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12333760
|
Ismatec™
06421-48 |
2,79 mm | 0,176 in, 4,49 mm | 200 ml/min |
153.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envoi: 22-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Tubing undergoes robust testing to provide optimal performance/pump life hours with peristaltic pump equipment
- Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
Especificaciones
1,25 ft | |
0,38 m | |
Tubos de 9,52 mm (0,37 pulgadas) | |
25,3 psi |