Learn More
Cytiva Monitor de bebidas Microcheck™ con membrana GN-4
Los embudos de filtro desechables envasados a granel, versátiles y fáciles de usar, son ideales para el análisis microbiano.
Marca:  Cytiva 4762
Código de producto. 17114401
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Se puede convertir en una placa Petri para cultivar o quitar fácilmente la membrana para colocarla en una placa de agar separada
  • No aprobada para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones en pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
100 mL
50/paquete
Cuadriculado
0,8 μm
Estéril
Éster de celulosa mixta Metricel