Learn More
Ansell™ MICROCHEM™ 4000 Avant AIRLine, Model 755
Ansell™ MICROCHEM™ 4000 Avant AIRLine is an encapsulated chemical protective suits for use with air-fed/supplied systems.
Marca:  Ansell™ GR40T-00755-04
632.80 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15795592
  • 898.00€ / paquete de 3
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Descripción
  • Protección excepcional, más de 200 productos químicos sometidos a prueba de permeabilidad, incluidos agentes de guerra química.
  • Costuras cosidas y selladas, nuestra mayor barrera para los líquidos y las partículas.
  • El diseño de visera panorámica garantiza un buen campo de visión para el usuario.
  • Una gama de opciones de mangas disponibles, incluyendo puños dobles y guantes de protección química permanentemente fijados.
  • El filtro HEPA proporciona una protección secundaria contra la contaminación de las aéreas y un silenciador SMC asegura que el ruido en el interior del traje esté siempre por debajo de los 70 dB (incluso con el máximo flujo de aire).
  • Regulador montado en traje/cinturón con un silbato de advertencia de flujo bajo. El regulador AVANT STS se puede montar en el traje y se retira para su reutilización, siempre que se permita la limpieza y la descontaminación.
  • El cordón de emergencia permite quitarse el traje rápidamente en caso de urgencia o si el usuario se siente muy mal.
  • Calcetines fijados con elásticos a la bota - Los calcetines están diseñados para ser usados dentro de las botas de protección química con la pierna cubierta por el exterior para reducir el potencial de penetración de sustancias químicas.
  • Los coloca el usuario y los quita para reutilizarlos cuando sea apropiado.
  • Flujo de aire ajustable desde 340 l/min hasta 590 l/min a una presión de trabajo de 3,5 a 5 bares.
  • Cinturón de poliéster con hebilla YKK para una conexión segura en caso de que la aérea se enganche o se tire de ella.
  • Silbato de aviso de flujo bajo.
  • El montaje del conector externo gira 360 °.
  • Hay disponible una gama de opciones de conectores de aéreas externas (contacte con Ansell Microgard Ltd o con su distribuidor para obtener más información).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Mono de protección
L
Verde
EN 374:2003, EN 1073-1:1998, EN 1149-5:2008, EN 14594