Learn More
Ansell™ Microchem™ 4000 Trajes encapsulados con sistemas PAPR
Código de producto. 15566464 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
2XL
Los trajes encapsulados MICROCHEM™ 4000 con sistemas PAPR proporcionan una protección completa contra los peligros de los líquidos y las partículas. Los trajes ventilados con aire filtrado y tecnología MICROGARD™/MICROCHEM™ proporcionan protección de cabeza y cuerpo contra sustancias peligrosas.
  • Traje de protección completamente encapsulado para su uso en combinación con la unidad de ventilador Scott Proflow 2SC/EX PAPR, manguera de aire y filtros.&
  • Puños dobles con elástico, calcetines integrados con solapa para la bota.
  • Doble cremallera delantera.
  • Cordones de emergencia unido al hombro izquierdo y el omoplato izquierdo desde el punto de vista del usuario.
  • Permeación probada contra 180 productos químicos, incluyendo agentes químicos de guerra
  • El interior, con aspecto textil, proporciona comodidad al usuario
  • Antiestáticos según EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Tipo 3/4 EN14605, tipo 5 EN ISO 13982-1, tipos 3-B, 4-B EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Color Verde
Hood Type Totalmente encapsulado
Material Laminado de barrera multicapa
Tamaño XL
Estilo de tobillo Calcetines incluidos, botas con cierre de botones a presión
Estilo de la parte posterior Admite la unidad de ventilador Scott Proflow 2SC/EX PAPR, la manguera de aire y los filtros
Tipo de tapón Doble cremallera en la entrada delantera
Estilo de manguito Doble, elástico
Descripción Cordones de emergencia, calcetines incluidos con solapa para la bota
N.º de bolsillos Ninguno
Tipo de costura Soldado, Rematado
Modelo Incluye cordones de emergencia, calcetines incluidos con solapa para la bota