Learn More
Ansell MICROFLEX™ 93256 Mega Texture Hi-vis Orange Nitrile Gloves
MICROFLEX™ 93256 Mega Texture Grip Hi-vis Orange Nitrile Gloves are latex-free and ideal for general industrial applications.
28.59€
Especificaciones
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Industrial
AQL 1.5
Color Hi-vis Orange
Desechables Single-use
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
30259547
Ver documentos
Ansell
93256070
7
28.59€
paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Añadir a la cesta
30259532
Ver documentos
Ansell
93256080
8
28.59€
paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Añadir a la cesta
30259525
Ver documentos
Ansell
93256090
9
28.59€
paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Añadir a la cesta
30259518
Ver documentos
Ansell
93256100
10
28.59€
paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Añadir a la cesta
30259516
Ver documentos
Ansell
93256110
11
28.59€
paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Mega Texture surface for consistent grip in wet and dry conditions
  • High visibility orange color to increase visibility while working
  • Strong formulation providing durable yet comfortable hand protection
  • Ideal for a wide range of food handling applications
Especificaciones
Especificaciones
Sí
1.5
Single-use
6,3 mil
Sí
5,1 mil
sin polvo
Estéril
0.13 to 0.15 mm
Industrial
Hi-vis Orange
Totalmente texturizados
0.15 mm
Nitrilo
0.13 mm
Guantes de nitrilo
5.1 to 6.3 mil