Learn More
Ansell MICROFLEX™ MidKnight™ Touch 93-732 Nitrile Gloves
Ergonomically designed, thin black nitrile exam gloves provide dexterity along with enhanced comfort fit and feel. Textured fingertips ensure tactility and secure handling of instruments and materials.
13.40€ - 13.94€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EC 1935/2004, Arrêté du 09/04/04, ASTM D6319, EC 2023/2006, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485 |
---|---|
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003, A1:2009, EN 421:2010, EN 420:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1 |
Chemotherapeutic Rated | No |
Aplicaciones | Asistencia sanitaria, Industrial, Laboratorio |
AQL | 1.5 |
Código de producto | Marca | Tamaño | PackagingType | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | PackagingType | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16639113
![]() |
Ansell
93732060 |
XS |
13.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16649113
![]() |
Ansell
93732070 |
Pequeño |
13.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16659113
![]() |
Ansell
93732080 |
M |
13.94€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16669113
![]() |
Ansell
93732090 |
L |
13.94€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16679113
![]() |
Ansell
93732100 |
XL |
13.40€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17754879
|
Ansell
93732110 |
2XL |
13.40€
paquete de 90 |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Thin nitrile features enhanced dexterity and tactility
- Distinctive black color provides contrast while also hiding the appearance of oils, bodily fluids and other stains
- ERGOFORM™ Design Technology reduces muscle strain during repetitive tasks
- Textured fingertips for secure handling of instruments and materials
- Silicone-free to ensure advanced product protection
- 1.5 AQL
- Common industries include healthcare, general dentistry, chemical, EMS, life sciences, food service, cosmetics, tattoo, automotive aftermarket, law enforcement
Especificaciones
EC 1935/2004, Arrêté du 09/04/04, ASTM D6319, EC 2023/2006, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485 | |
No | |
1.5 | |
Single-use | |
3,9 mil | |
Sí | |
2,8 mil | |
2.8 mil | |
No | |
18 MPa | |
24.4 cm |
EN 420:2003, A1:2009, EN 421:2010, EN 420:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1 | |
Asistencia sanitaria, Industrial, Laboratorio | |
Negro | |
Parcialmente texturizado | |
0.10 mm | |
Nitrilo | |
0.07 mm | |
0.07 mm | |
MICROFLEX™ MidKnight™ Touch 93-732 | |
9,6 in |