Learn More
Ansell Guantes de nitrilo MICROFLEX™ MIDKNIGHT™ XTRA 93-862 con puño largo
Los guantes de nitrilo desechables con puño largo proporcionan una protección duradera en caso de salpicaduras de productos químicos. Certificación de grado de NFPA y aptos para uso médico para su uso por profesionales sanitarios.
38.20€ - 41.90€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | NFPA 1999:2018, ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600 |
---|---|
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4 |
Aplicaciones | Asistencia sanitaria, Laboratorio |
Color | Negro |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16499405
![]() |
Ansell
93862070 |
Pequeño |
38.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 19-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16409415
![]() |
Ansell
93862080 |
M |
41.90€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16419415
![]() |
Ansell
93862090 |
L |
41.90€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16429415
![]() |
Ansell
93862100 |
XL |
41.90€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16439415
![]() |
Ansell
93862110 |
2XL |
38.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 19-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Resistencia al fentanilo y al ácido gástrico (vómito) probada para simular una sobredosis real
- El color negro oscuro hace que sea fácil ver cuando las manos han entrado en contacto con polvos potencialmente peligrosos
- Fabricados con una formulación de nitrilo suave y flexible
- Totalmente texturizados para un agarre fiable y uniforme
- Para su uso con:
- Suministrar medicamentos
- Servicios de emergencia
- Reparación y mantenimiento de equipos
- Protección adicional para la muñeca y el antebrazo
- Inspección, selección y comprobación de piezas
- Análisis y pruebas de laboratorio
- Talleres de aerosoles y pintura.
- Exploración de pacientes
- Recogida de muestras de materia prima
- Rotación y cambio de neumáticos
Especificaciones
NFPA 1999:2018, ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600 | |
Asistencia sanitaria, Laboratorio | |
Sí | |
6,3 mil | |
Sí | |
4,7 mil | |
sin polvo | |
0,16 mm | |
12 in |
EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4 | |
Negro | |
Totalmente texturizados | |
0,16 mm | |
Nitrilo | |
0,12 mm | |
6,3 mil | |
MICROFLEX™ MidKnight™ XTRA 93-862 | |
30 cm |