Learn More
Ansell™ Microgard™ 1500 Plus FR Coveralls with Hood
MICROGARD™ 1500 Plus FR Coveralls with Hood are made of a highly breathable anti-static SMS fabric which utilises the latest developments in micro fibre technology to ensure good filtration efficiency.
Marca: Ansell™ WR17S-00111-05
345.93 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Mono de categoría III con capucha de 3 piezas
- Costuras cosidas (color rojo)
- Muñecas elásticas, bandas de cierre, cintura y tobillos.
- Cremallera doble delantera con solapa anti-tormenta re-sellable.
- Pirorretardante y antiestático
- Polipropileno SMMS no tejido
- Permeable al aire y vapor de agua (“transpirable”) para ayudar a reducir el riesgo de exceso de calor
- Antiestática conforme a EN1149-5
- El ajuste de cuerpo optimizado garantiza una total libertad de movimientos cuando se usa sobre ropa de protección contra el calor y las llamas (índice EN ISO 14116 2 o superior).
Especificaciones
Mono de protección | |
Unisex | |
Blanco | |
Elástico | |
Elástico, Bandas de cierre | |
3 paneles | |
Cosido | |
Chemicals, Anti-static, Flame, Particle | |
Yes | |
Incluye capucha, bandas de cierre |
XL | |
SMMS, Polipropileno | |
Limited-use | |
Elástico | |
Campana extractora | |
Cremallera doble delantera con cubrecremalleras | |
Non-sterile | |
Tipo 5 EN ISO 13982-1, Tipo 6 EN13034, EN1073-2, EN1149-5, EN ISO 14116 | |
Ninguno |