Learn More
Ansell Monos de trabajo blancos MicroGard™ 1500 Plus con capucha
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Descripción
- Mono con capucha de 3 piezas, costuras cosidas, capucha elástica, cintura, muñecas y tobillos
- Cremallera de doble sentido delantera con solapa de almacenamiento re-sellable
- Tejido SMS con tratamiento antiestático
- Transpirable para ayudar a reducir el riesgo de exceso de calor
- Sin silicona, lo cual es fundamental en las aplicaciones de pintura en aerosol
- Ajuste de cuerpo optimizado para mayor comodidad y seguridad del usuario
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | 2XL |
Sexo | Unisex |
Material | SMS antiestática |
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico |
Estilo de cuello | Campana extractora |