Learn More
Ansell Microgard™ 2000 Standard Green Coveralls with Hood
Allows perspiration to escape from the suit yet withstands saturation of liquid chemicals. Ansell Microgard™ 2000 Standard Green Coveralls with Hood filter 100% of particulates down to 0.01 microns in size.
536.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
---|---|
Sexo | Unisex |
Material | Película de polietileno microporosa |
Color | Verde |
Desechables | Single-use |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15516434
|
Ansell
GR20B-00111-02 |
Pequeño |
536.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15526434
|
Ansell
GR20B-00111-03 |
M |
536.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15536434
|
Ansell
GR20B-00111-04 |
L |
536.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15546434
|
Ansell
GR20B-00111-05 |
XL |
536.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envoi: 04-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15556434
|
Ansell
GR20B-00111-06 |
2XL |
536.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15566434
|
Ansell
GR20B-00111-07 |
3XL |
536.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Coverall with 3-piece hood
- Blue bound seams
- Elasticated hood, waist, wrists and ankles
- Includes fingerloops
- 2-way front zipper with re-sealable storm flap.
- Excellent liquid penetration resistance and barrier to fine particulates (>0.01 microns)
- High quality two-way stretch microporous film provides an effective liquid and particle barrier
- Moisture vapor permeable to help reduce the risk of heat stress
- Silicone free - Critical in paint spraying applications
- Low linting - Reduces the risk of fibre contamination in some critical areas
- Optimized body fit provides wearer comfort and safety
- Anti-static treatment
Especificaciones
Mono de protección | |
Película de polietileno microporosa | |
Single-use | |
Elástico | |
Campana extractora | |
Cremallera doble delantera con cubrecremalleras | |
No estéril | |
GR20-B-00-111, Incluye capucha, diapasón |
Unisex | |
Verde | |
Elástico | |
Forma de anilla | |
Elástico, 3 paneles | |
Sellado | |
Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781 | |
Ninguno |