Learn More
Ansell Batas de laboratorio estándar con cuello MicroGard™ 2000
Código de producto. 15576534 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
M
Grande
XL
2XL
Fabricadas con laminado de polietileno microporoso.Las batas de laboratorio Ansell MicroGard™ 2000 estándar con cuello están aprobadas para la protección química parcial del cuerpo.
  • Cierre frontal con cremallera
  • Bolsillo izquierdo en el pecho
  • Bolsillo inferior derecho
  • Costuras selladas
  • Excelente resistencia a la penetración de líquidos y barrera contra partículas finas (>0,01 micrómetros*)
  • Sin silicona para aplicaciones de pulverización de pintura
  • Nivel bajo de generación de pelusas para reducir el riesgo de contaminación por fibras en algunas zonas críticas
  • Antiestáticos según EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio
Tamaño Grande
Sexo Unisex
Material Laminado de polietileno microporoso
Color Blanco
Tipo de tapón Cremallera
Estilo de manguito Elastic
Desechables Limited-use
Esterilidad Non-sterile
Resistencia Chemicals, Infectious Agents
Modelo Longitud media
N.º de bolsillos 2
Sin látex Yes
Tipo de costura Sellado
Certificaciones/conformidad (Europa) Cat III Partial Body Protection Type PB (6)-B, EN14126, EN1149-1