Learn More
Ansell Batas de laboratorio estándar con cuello MicroGard™ 2000
Fabricadas con laminado de polietileno microporoso.Las batas de laboratorio Ansell MicroGard™ 2000 estándar con cuello están aprobadas para la protección química parcial del cuerpo.
526.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Bata de laboratorio |
---|---|
Sexo | Unisex |
Material | Laminado de polietileno microporoso |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | Cremallera |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15566534
|
Ansell
WH20B-00209-03 |
M |
526.00€
paquete de 60 |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15576534
|
Ansell
WH20B-00209-04 |
Grande |
526.00€
paquete de 60 |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15586534
|
Ansell
WH20B-00209-05 |
XL |
526.00€
paquete de 60 |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15596534
|
Ansell
WH20B-00209-06 |
2XL |
526.00€
paquete de 60 |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Cierre frontal con cremallera
- Bolsillo izquierdo en el pecho
- Bolsillo inferior derecho
- Costuras selladas
- Excelente resistencia a la penetración de líquidos y barrera contra partículas finas (>0,01 micrómetros*)
- Sin silicona para aplicaciones de pulverización de pintura
- Nivel bajo de generación de pelusas para reducir el riesgo de contaminación por fibras en algunas zonas críticas
- Antiestáticos según EN 1149-5
Especificaciones
Bata de laboratorio | |
Laminado de polietileno microporoso | |
Cremallera | |
2 | |
Cat III Partial Body Protection Type PB (6)-B, EN14126, EN1149-1 |
Unisex | |
Blanco | |
Longitud media | |
Sellado |