Learn More
Ansell Monos estándar SOCO/ CSI con capucha MicroGard™ 2000
Diseñado para permitir que el vapor de agua (transpiración) escape del traje, pero soportará la saturación de productos químicos líquidos. Filtra 100% de partículas de hasta 0,01 micras de tamaño.
Marca: Ansell WH20B-00128-05
337.02 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los bolsillos autoadhesivos se pueden colocar en cualquier lugar de la prenda para asegurar el equipo
- Las bandas de cierre evitan el movimiento de la manga cuando se trabaja por encima de la cabeza
- Protección frente a agentes biológicos de la clase de mayor rendimiento de acuerdo a EN14126
- Antiestáticos según EN 1149-5
- Capucha, muñeca, cintura y tobillos elásticos
- 2Cremallera delantera con solapa hermética resellable
- Capucha de 2 piezas con barboquejo
- Doble banda de cierre
- Incluye 2 bolsillos
Especificaciones
Mono de protección | |
Unisex | |
Blanco | |
Elástico | |
Elástico | |
2 paneles con barboquejo | |
Sellado | |
Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781 | |
WH20-B-00-128, Incluye capucha con barboquejo, dos bandas de cierre |
XL | |
Película de polietileno microporosa | |
Single-use | |
Elástico | |
Campana extractora | |
Cremallera doble delantera con cubrecremalleras | |
No estéril | |
Capucha con barboquejo, dos bandas de cierre | |
2 |