Learn More
Ansell Monos de trabajo estándar con cuello MicroGard™ 2000
Permite que la transpiración se escape del traje, pero soporta la saturación de productos químicos líquidos. Los monos Ansell Microgard™ 2000 estándar blancos con cuello filtran el 100 % de las partículas con un tamaño de tan solo 0,01 micrómetros.
Marca:  Ansell WH20B-00103-06
292.47 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15516514
  • 414.00€ / paquete de 40
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 16-10-2025
Descripción
  • Mono con cuello
  • Costuras blancas
  • Capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos
  • Incluye bucles de dedos
  • Cremallera doble delantera con solapa anti-tormenta re-sellable.
  • Excelente resistencia a la penetración de líquidos y barrera a partículas finas (>0,01 micrómetross)
  • La película microporosa elástica bidireccional de alta calidad proporciona un líquido eficaz y barrera de partículas
  • Vapor de humedad permeable (“transpirable”) ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
  • Sin silicona - crítico en aplicaciones de pulverización de pintura
  • Baja pelado: Reduce el riesgo de contaminación por fibra en algunas áreas críticas
  • El ajuste de cuerpo optimizado proporciona comodidad y seguridad al usuario
  • Cinta antiestática
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Mono de protección
Unisex
Blanco
Elástico
Elástico
Sellado
Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
Ninguno
2XL
Película de polietileno microporosa
Single-use
Elástico
Cremallera doble delantera con cubrecremalleras
No estéril
WH20-B-00-103