Learn More
Ansell Monos de trabajo estándar con cuello MicroGard™ 2000
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Descripción
- Mono con cuello
- Costuras blancas
- Capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos
- Incluye bucles de dedos
- Cremallera doble delantera con solapa anti-tormenta re-sellable.
- Excelente resistencia a la penetración de líquidos y barrera a partículas finas (>0,01 micrómetross)
- La película microporosa elástica bidireccional de alta calidad proporciona un líquido eficaz y barrera de partículas
- Vapor de humedad permeable (“transpirable”) ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
- Sin silicona - crítico en aplicaciones de pulverización de pintura
- Baja pelado: Reduce el riesgo de contaminación por fibra en algunas áreas críticas
- El ajuste de cuerpo optimizado proporciona comodidad y seguridad al usuario
- Cinta antiestática
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | Pequeño |
Sexo | Unisex |
Material | Película de polietileno microporosa |
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico |
Tipo de tapón | Cremallera doble delantera con cubrecremalleras |