Learn More
Ansell Monos de trabajo estándar con cuello MicroGard™ 2000
Permite que la transpiración se escape del traje, pero soporta la saturación de productos químicos líquidos. Los monos Ansell Microgard™ 2000 estándar blancos con cuello filtran el 100 % de las partículas con un tamaño de tan solo 0,01 micrómetros.
Marca: Ansell WH20B-00103-04
292.47 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Mono con cuello
- Costuras blancas
- Capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos
- Incluye bucles de dedos
- Cremallera doble delantera con solapa anti-tormenta re-sellable.
- Excelente resistencia a la penetración de líquidos y barrera a partículas finas (>0,01 micrómetross)
- La película microporosa elástica bidireccional de alta calidad proporciona un líquido eficaz y barrera de partículas
- Vapor de humedad permeable (“transpirable”) ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
- Sin silicona - crítico en aplicaciones de pulverización de pintura
- Baja pelado: Reduce el riesgo de contaminación por fibra en algunas áreas críticas
- El ajuste de cuerpo optimizado proporciona comodidad y seguridad al usuario
- Cinta antiestática
Especificaciones
Mono de protección | |
Unisex | |
Blanco | |
Elástico | |
Elástico | |
Sellado | |
Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781 | |
Ninguno |
L | |
Película de polietileno microporosa | |
Single-use | |
Elástico | |
Cremallera doble delantera con cubrecremalleras | |
No estéril | |
WH20-B-00-103 |