Learn More
Ansell™ Monos con capucha Micrograd™ MICROCHEM™ 5000
Los monos con capucha Micrograd™ MICROCHEM™ 5000 alcanzan nuevos niveles en protección química y ha sido diseñado para proteger. El tejido multicapa muy visible es resistente, duradero y adecuado para trabajadores en áreas extremadamente peligrosas, incluyendo equipos de respuesta HAZMAT
Marca: Ansell™ OR50T-00111-06
817.74 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24380" para aplicar la oferta.
Descripción
- Mono con capucha de 2 piezas
- Puños dobles elásticos (puño interior de punto), cintura y tobillos
- Costuras ribeteadas y soldadas ultrasónicamente
- Color naranja brillante muy visible para mejorar la seguridad de los trabajadores.
- Diseños de doble cremallera estancos sin necesidad de cinta adicional
- Proporciona una barrera a numerosos productos químicos orgánicos e inorgánicos y peligros biológicos
- El cómodo material multicapa es ligero, pero resistente y duradero
- Protección - >480 Minutos de tiempo de avance frente a 14 de los 15 productos químicos enumerados en la ES ISO 6529
- Antiestáticos según EN 1149-5
Especificaciones
Mono de protección | |
Tejido multicapa | |
Elástico | |
Elástico, Tejido | |
Elástico, 2 paneles | |
Soldado, Rematado, Rematada | |
Elástico con puño interior de punto doble | |
Incluye capucha |
2XL | |
Naranja | |
Elástico | |
Con capucha | |
Cremallera doble impermeable | |
Categoría III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1 | |
Ninguno |