Learn More
Epredia™ Portahojas de criostato HM 525 NX
Utilice portahojas Epredia™ HM 525 NX con HM 525 NX y otros criostatos Epredia™.
Descripción
Utilice los portacuchillas Thermo Scientific™ Microm™ HM 550 con los criostatos Richard-Allan Scientific™.
Portacuchillas estándar:
- Permite la inserción de cuchillas estándar con ajuste del ángulo de separación
- Se puede desplazar horizontalmente sobre la guía de cola de milano de precisión con un sistema de sujeción rápida
- Incluye placa antienrollamiento
Portacuchillas para hojas de cuchilla desechables EC:
- Permite la inserción de hojas de perfil alto y bajo con ajuste del ángulo de separación
- Se puede desplazar sobre la guía de cola de milano de precisión con una placa de sujeción rápida
- Incluye placa antienrollamiento
Portacuchillas para hojas de cuchilla desechables EV:
- Utilícelo con un sistema Vacutome
- Permite la inserción de hojas de cuchilla desechables de perfil alto y bajo
- Incluye un extractor estabilizador de vacío para estirar y desechar los residuos de los cortes
- Incluye una ranura que se abre y cierra con una lengüeta controlada por vacío
Portacuchillas para hojas de cuchilla desechables magnético MV:
- Utilícelo con un sistema Vacutome
- Permite la inserción de hojas de cuchilla desechables
- Incluye un extractor estabilizador de vacío para estirar y desechar los residuos de los cortes
- Incluye una ranura que se abre y cierra con una lengüeta controlada por vacío