Learn More
Micronova™ Fregona irradiada PolyGen™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
La fregona de tiras de 100 % poliéster, con tejido de espiga sin bordes que garantiza un particulado bajo, es suficientemente absorbente para limpiar hasta un acabado seco. También puede usarse para aplicar desinfectantes.
Marca:  Micronova™ PG9-12IR
Código de producto. 11966865
  • 1405.00€ / paquete de 20
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 20-11-2025
Añadir a la cesta
Requires : Bastidor MH o QDMH con mango de la serie SSU
Descripción
Descripción
Económica y con un nivel reducido de pelusas
La fregona de tiras Micronova PolyGen™ es una fregona con poca producción de pelusas y filamentos en bucle con tejido de espiga sin bordes. La fregona es suficientemente absorbente para limpiar hasta un acabado seco, pero también puede usarse para aplicar desinfectantes que requieren un tiempo de secado prolongado. Disponible irradiado con rayos gamma.
  • Una fregona de filamentos de poliéster tejido en bucle sin bordes
  • Suficientemente absorbente para conseguir un acabado seco
  • Para usar con adaptador QDMH-1 o mangos de fregona de tiras estándar
  • Sometido a radiación gamma para zonas y equipos asépticos.
  • Resiste desinfectantes fuertes
  • Se pueden lavar para volver a utilizarse
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
38,1 x 20,3 cm (15 x 8 in)
Blanco
Estéril
Esterilizable en autoclave
8 in
Reutilizables
El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Desinfección y limpieza de suelos en salas limpias y entornos controlados
Fregona de tiras
15 in
38,1 cm
20,3 cm
Productos químicos
20/caja
Tejido de espiga en sus hilos en bucle
Poliéster, banda de poliéster