Learn More
Micronova™ Fundas RollerTool™
This mop adapter features dual stainless steel plates that work with a choice of irradiated covers to clean upper and lower 3-inch roller bottle incubators in the cleanroom. Covers are gamma irradiated and available in a choice of three fabrics for specialized cleaning.
331.00€ - 381.00€
Especificaciones
Dimensiones | 16,5 x 10,2 cm (6,5 x 4 in) |
---|---|
Tipo de producto | Funda de fregona |
Color | Blanco |
Longitud (imperial) | 6,5 in |
Esterilidad | Estéril |
Requires:
Mangos de las series QDRT-01 y SSU
Código de producto | Marca | Material | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15269898
|
Micronova™
RTC2012-IR |
MegaTex, poliamida no tejida | 24/caja | N/A | |||||
15249898
![]() |
Micronova™
RTC1112-IR |
Poliéster texturizado, interior de espuma de uretano, 100 % poliéster texturizado | 24/caja |
381.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
The Micronova RollerTool™ and Irradiated RollerTool Covers are specifically designed to clean and sanitize roller bottle incubators, but can also be used for small piping and other cleanroom surfaces. The dual plate adapter includes a quick disconnect fitting for use with any of the SSU series handles for extended reach inside the roller rack.
- Mop adapter frame with dual stainless steel plates
- Designed to clean and sanitize 3-inch roller bottle incubators
- Electropolished stainless steel frame with acetyl components
- Covers available in a choice of fabrics for specialized cleaning:
- NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
- PolySorb — 100% textured polyester for removing residues and dispersing disinfectant
- MegaTex — 100% non-woven polyamide is absorbent with a mildly abrasive surface
- Can be used with SSU series handles for extended reach
- Covers are gamma irradiated for aseptic environments
- Holds up to strong disinfectants
- Autoclavable
Especificaciones
16,5 x 10,2 cm (6,5 x 4 in) | |
Blanco | |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
4 in | |
Reutilizables | |
Limpieza y desinfección de rodillos, tuberías pequeñas y otras superficies de salas limpias |
Funda de fregona | |
6,5 in | |
16,5 cm | |
10,2 cm | |
Productos químicos | |
El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C. |