Learn More
Hirschmann™ Micropipeta
Pipeteador manual para micropipetas con marca de anillo
Marca: Hirschmann™ 9609900
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Contiene un adaptador reemplazable para una adaptación óptima al tamaño de la pipeta
Especificaciones
Micropipetas | |
Micropipetas | |
Micropipetas |
Marca de anillo y adaptador reemplazable | |
Sí |