Learn More
Ohaus™ Abrazadera para microplacas
Abrazadera de microplaca OHAUS™ diseñada para sujetar una microplaca en su sitio de forma segura.
Marca: Ohaus™ 30400104
63.59 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- OHAUS ofrece una gama de accesorios de agitadores para cumplir con los requisitos específicos de las muestras
- Una variedad de opciones de plataforma están disponibles para mantener muestras irregulares o pinzas para matraces tradicionales y gradillas para tubos
- Las plataformas pueden aumentar la cantidad de espacio utilizable para las muestras
- En algunos casos se puede apilar para aumentar el rendimiento y la doble capacidad de muestra
- Las gradillas de tubos y las alfombrillas con hoyuelos mantienen los tubos en su lugar de forma segura
Especificaciones
Pinzas | |
Acero inoxidable | |
Microplacas | |
Abrazadera de microplaca de acero inoxidable |
Título del producto
Ohaus™ Abrazadera para microplacas > Material: Acero inoxidable
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido