Learn More
Berkshire™ MicroPolx™ 2750 Microdenier Wiper
MicroPolx™ 2750 is a cleanroom laundered polyester/nylon microfiber knitted wiper.
120.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Flat Head Mop Cover |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Material | Poliéster, Synthetic Microfiber |
Código de producto | Marca | Dimensiones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17826997
|
Berkshire™
MPX2750.0909.10 |
23 x 23 cm (9 x 9 in.) |
120.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 30-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Ultrafine microfiber yarn increases surface area and provides superior wiping efficiency
- Wedge shaped fiber cross section lifts, entraps and removes particulates from critical surfaces
- Cleans efficiently with less solvent usage than traditional wipers
- Removes oily soils with little or no solvent required
- Soft hand and non-abrasive ultrasonic sealed edge are excellent for sensitive or scratch prone surfaces
- Continuous filament yarns and tight knit construction provide excellent abrasion resistance and low fiber shedding
- Chemically compatible with IPA and other commonly used solvents
Especificaciones
Flat Head Mop Cover | |
No estéril | |
Poliéster, Synthetic Microfiber |