Learn More
Cytiva Material para centrífuga Microsep™ Advance con membrana Supor
Extracción de partículas para una mayor vida útil de la columna de HPLC y UHPLC.
Marca:  Cytiva MCPM45C67
220.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17184751
  • 270.00€ / paquete de 24
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • La alta velocidad de centrifugación y el mayor EFA reducen los tiempos de giro
  • Para muestras de 0,5 a 5 ml
  • Para uso exclusivo en aplicaciones de investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Arándano
PES
No estéril
De 0,5 a 5 ml (muestra)
EFA: 3,3 cm2
0,45 μm
24/paquete