Learn More
Fisherbrand™ Solución de limpieza MicroSon
Proporciona limpieza y descontaminación para baños de ultrasonidos y limpieza de salpicaduras. La solución de limpieza Fisherbrand™ MicroSon elimina grasa, aceite, pegamento, polvo y huellas dactilares.
Marca: Fisherbrand™ 8000046
Descripción
- Color verde
- Para material del vidrio, acero inoxidable y metales ferrosos
Especificaciones
Líquido | |
Verde oscuro | |
0,02 |
11,3 | |
≥ 100 °C | |
1 l |
Seguridad y manipulación
- MicroSon
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: isotridecanol ethoxylated, C10 fatty alcohol ethoxylated, potassium hydroxide, tetrapotassium pyroph