Learn More
Ohaus™ Kit de soporte para microtubos con retenedor
Kit de soporte para microtubos OHAUS™ con retenedor para mezclar microtubos y microplacas sin esfuerzo.
Marca:  Ohaus™ 30400200
123.99 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15722619
  • 129.00€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Aumente el rendimiento mezclando varias muestras a la vez
  • Mezcle sin esfuerzo hasta 52 microtubos u ocho microplacas
  • Elija el soporte adecuado para el tamaño de la muestra, o seleccione la plaquita plana y el corte para ajustarse a las especificaciones personalizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Kit de soporte para microtubos
Espuma
Kit de microtubos con retenedor