Learn More
Kinesis™ Viales de microondas
Marca: Kinesis™ VMW05-C-100-SB
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
KX, para su uso con sistemas de iniciadores (solo EXP) de Biotage, vidrio de borosilicato hidrolizado de primera clase sin contaminación, septos resellables, de 40 °C a 300 °C, de 2,0 ml a 5,0 ml