Learn More
Kinesis™ Viales de microondas
Marca:  Kinesis™ VMW02-C-100-SB
Código de producto. 15178102
  • 980.00€ / paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-11-2025
Descripción
KX, para su uso con sistemas de iniciadores (solo EXP) de Biotage, vidrio de borosilicato hidrolizado de primera clase sin contaminación, septos resellables, de 40 °C a 300 °C, de 0,5 a 2,0 ml