Learn More
Thermo Scientific™ Incubadora de CO2 MIDI 40 l, Acero inoxidable pulido
Sensor de CO2: Sensor de CT; intervalo de temperatura: Ambiente +5 °C a 50 °C
7029.98€
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 1,4 pies cúb. |
---|---|
Certificaciones/conformidad | CE, UL, cUL |
Descripción | Una incubadora de 40 l |
Capacidad (métrico) | 40 l |
Material de la cámara | Acero inoxidable pulido |
Código de producto | Marca | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11799863
|
Thermo Scientific™
3404 |
230 V |
7029.98€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Trabaje de forma segura y eficiente con las incubadoras de CO2 Thermo Scientific™ Midi40. Estas incubadoras emplean el sistema de control por microprocesador Thermo Scientific™ IntrLogic™ II con visualización alfanumérica del valor configurado de la temperatura, CO2 y alarmas, así como funciones de calibración y diagnóstico. El control IntrLogic II por procesador mejorado ofrece un control, monitorización y visualización integral de todos los sistemas de la incubadora para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz. Se trata de una incubadora de 1,4 pies cúb. (40 l) con todas las funciones que ocupa menos de 2 pies cuadrados (0,6m2)de espacio.
Características principales:- Ofrece un práctico espacio de cultivo personalizado para no alterar las condiciones de incubación y evitar el riesgo de contaminación
- Ideal para necesidades de procesamiento de pequeñas muestras
- La estufa microbiológica Midi compacta, de menos de 61 cm (24″) de ancho, muestra lecturas y mensajes alfanuméricos para simplificar el funcionamiento y la monitorización
Control por microprocesador IntrLogic II:
- La calibración de fábrica mantiene un preciso rendimiento de gas térmico
- Control automático por procesador de CO2 de conductividad térmica
- Control táctil de tres botones y seguridad de los valores fijados
- Completo sistema de alarma con alertas sonoras y visuales que monitoriza la temperatura y las funciones de CO2. Intervalo de temperatura: De 5 °C sobre la temperatura ambiente a 60 °C
- Pantalla fluorescente de vacío de alta visibilidad EasyView™ con control de temperatura ±0,1 °C
Estructura:
- Cabina reforzada que permite el apilamiento
- Acabado con pintura altamente resistente a impactos y arañazos para una fácil limpieza
- Puerta exterior maciza que se cierra suavemente contra la cabina con una junta magnética
- Puerta interior de vidrio templado calefactada por la puerta exterior para evitar la condensación
- Junta de silicio no porosa que mantiene la integridad de la cámara
- Cámara con interior en acero inoxidable sólido
- Calentamiento radiante de las paredes que ofrece una temperatura uniforme con convección de aire natural
- Cuatro estantes de acero inoxidable
- Bandeja templada y extraíble de recogida de la humedad que genera valores de HR al 95 % con altas velocidades de recuperación para favorecer un crecimiento celular óptimo
Especificaciones
1,4 pies cúb. | |
Una incubadora de 40 l | |
Acero inoxidable pulido | |
Sensor de TC | |
Acero inoxidable | |
< 90 % a 37 °C | |
Incubadoras de CO2 | |
35,5 x 30,5 x 35,5 cm | |
60 lb |
CE, UL, cUL | |
40 l | |
Del 0 al 20 % | |
LED | |
Ninguno | |
Ambiente +5 °C a 50 °C | |
Bandeja de agua | |
23,5 x 18,5 x 18 pulg (59,7 x 47 x 46,5 cm) |