Learn More
Honeywell Safety Products™ Millenia Safety Glasses
Click to view available options
Color de marco:
Azul
Negro
Plata
Tinción de lente:
Amarillo
Plata, espejo
Transparente
Incluye:
Retenedor Flexicord
Retenedor separable y ajustable Flexicord
Revestimiento de lente:
Resistente a impactos, Antivaho, Anti-UV
Resistente a impactos, Resistente a los arañazos, Anti-UV
Descripción
- Uso general y protección contra impactos (45 m/s).
- Adecuadas para trabajos mecánicos: triturado, torneado y molienda.
- Las lentes de policarbonato ofrecen una protección UV del 99,9 % hasta 380 nm.
- Diseño de tensión sensible y control de visión paralelo.
- Un ajuste equilibrado y una mayor comodidad visual.
- Prácticamente no se nota su peso.
- Retenedor separable y ajustable Flexicord.
- Mayor seguridad y comodidad en el entorno de trabajo activo.
- Diseño exclusivo de lente con curva básica 9.
- Excelentes cualidades ópticas y protección completa.
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | PPE 2 de categoría CE, garantía de calidad ISO 9001/2000, número de certificado CE EC1131, número de declaración CE EC1131 |
Revestimiento de lente | Resistente a impactos, Resistente a los arañazos, Anti-UV |
Tinción de lente | Amarillo |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Para utilizar con (aplicación) | Industrias de administración, automoción, energía, electricidad, mantenimiento y servicios públicos |
Color de marco | Negro |
Incluye | Retenedor Flexicord |
N.° por paquete | 1 unidad |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Nailon |