Learn More
Honeywell Safety Products™ Millenia Safety Glasses
Código de producto. 12602633
Click to view available options
Color de marco:
Azul
Negro
Plata
Tinción de lente:
Amarillo
Plata, espejo
Transparente
Incluye:
Retenedor Flexicord
Retenedor separable y ajustable Flexicord
Revestimiento de lente:
Resistente a impactos, Antivaho, Anti-UV
Resistente a impactos, Resistente a los arañazos, Anti-UV
Virtually weightless eye protection for the active work environment. Honeywell Safety Products™ Millenia Safety Glasses block UV and provide protection for mechanical work including grinding, turning and milling.
  • Uso general y protección contra impactos (45 m/s).
  • Adecuadas para trabajos mecánicos: triturado, torneado y molienda.
  • Las lentes de policarbonato ofrecen una protección UV del 99,9 % hasta 380 nm.
  • Diseño de tensión sensible y control de visión paralelo.
  • Un ajuste equilibrado y una mayor comodidad visual.
  • Prácticamente no se nota su peso.
  • Retenedor separable y ajustable Flexicord.
  • Mayor seguridad y comodidad en el entorno de trabajo activo.
  • Diseño exclusivo de lente con curva básica 9.
  • Excelentes cualidades ópticas y protección completa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad PPE 2 de categoría CE, garantía de calidad ISO 9001/2000, número de certificado CE EC1131, número de declaración CE EC1131
Revestimiento de lente Resistente a impactos, Resistente a los arañazos, Anti-UV
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de seguridad
Para utilizar con (aplicación) Industrias de administración, agricultura, automoción, construcción, energía, electricidad, laboratorio, logística, médica y farmacéutica y de la madera
Color de marco Plata
Incluye Retenedor separable y ajustable Flexicord
N.° por paquete 1 unidad
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Nailon
Protección UV UV400