Learn More
Aceite mineral, alta pureza, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7042457
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Adecuado para PCR
White Mineral Oils find use in a wide variety of industries and applications including personal care products, cosmetics, pharmaceuticals, food processing and plastics. It can be used as a plasticizer, catalyst carrier and pigment dispersant. Mineral oils are used in several mechanical and industrial capacities as thermal fluid or non-conductive coolants in electric components because they do not conduct electricity but do displace air and water. It is used in medicinal or cosmetic applications or food processing and fulfils stringent purity requirements of different pharmacopoeias.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Los aceites minerales blancos se utilizan en una amplia variedad de sectores y aplicaciones que incluyen los productos de cuidado personal, los cosméticos, los farmacéuticos, el procesamiento de alimentos y los plásticos. Se puede utilizar como plastificante, portador de catalizador y dispersante de pigmentos. Los aceites minerales se utilizan en varias capacidades mecánicas e industriales como fluidos térmicos o refrigerantes no conductores en componentes eléctricos, ya que no conducen la electricidad, sino que desplazan el aire y el agua. Se utiliza en aplicaciones medicinales o cosméticas o en el procesamiento de alimentos y cumple con los estrictos requisitos de pureza de diferentes farmacopeas.
Solubilidad
No es soluble en agua. Soluble en éter. Soluble en cloroformo, alcohol de petróleo, ligroina, carbondisulfuro, glicerol y aceite.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8042-47-5
Fórmula molecular C16H10N2Na2O7S2
Peso molecular (g/mol) 452.363
Número MDL MFCD00131611
Clave InChI AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Sinónimo acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
Nombre IUPAC Disodio;(8Z)-7-oxo-8-(fenilhidraziniliden)naftalen-1,3-disulfonato
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mineral oil
Color Incolora
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Notas de grado de pureza High purity
Olor Odorless
Cantidad 500 mL
Información de solubilidad It is insoluble in water. Soluble in ether. Soluble in chloroform,petroleum spirit,ligroin,carbondisulfide,glycerol,oil .
Forma física Líquido aceitoso