Learn More
Lovibond™ Análisis de agua Minikit
El análisis de agua Lovibond™ Minikit es fácil de utilizar y proporciona resultados muy precisos.
Marca: Lovibond™ 414220
Descripción
El análisis de agua Lovibond™ Minikit es fácil de utilizar y proporciona resultados muy precisos.
- Fácil manejo y dosificación exacta de reactivos
- Alta precisión
- Reactivos en comprimidos Lovibond™ envuelta en aluminio con una vida útil mínima garantizada de 5 años
- Envío sin restricciones
- Almacenamiento seguro
Especificaciones
Ácido cianúrico | |
De 20 a 200 mg/l | |
Turbidez |
Caja con tapa abatible con tubo de dos piezas calibrado, reactivos en comprimidos e instrucciones | |
Aproximadamente 40 pruebas | |
Kit de análisis de agua Minikit |
Seguridad y manipulación
- MINIKIT TEST CYANURIC ACID AF422 .
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: melamine