Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mitramicina A, 90 %
Código de producto. 10432971
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18378-89-7
Fórmula molecular C52H76O24
Peso molecular (g/mol) 1085.156
Número MDL MFCD00135618
Clave InChI CFCUWKMKBJTWLW-ZUZMCERRSA-N
PubChem CID 122172942
Nombre IUPAC (2R,3R)-2-[(2R,4S,5S,6S)-4-[(2R,4S,5S,6S)-4-[(2R,4R,5R,6S)-4,5-Dihidroxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-5-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-5-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-3-[(1R,3R,4S)-3,4-dihidroxi-1-metoxi-2-oxopentil]-6-[(2S,4S,5S,6S)-4-[(2S,4S,5R,6S)-4,5-dih
SMILES CC1C(C(CC(O1)OC2CC(OC(C2O)C)OC3=CC4=CC5=C(C(=O)C(C(C5)C(C(=O)C(C(C)O)O)OC)OC6CC(C(C(O6)C)O)OC7CC(C(C(O7)C)O)OC8CC(C(C(O8)C)O)(C)O)C(=C4C(=C3C)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mithramycin A
Tipo Mithramycin A
Nombre de nota 90%
Forma física Polvo
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 180.0°C to 183.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Color Marrón a rojo
Cantidad 5 mg
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Índice Merck 15, 7652
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in lower alcohols, acetone, ethyl acetate, moderatly soluble in chloroform, slightly soluble in ether, benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 1085.16
Porcentaje de pureza 90%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Mithramycin A
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.