Learn More
MLKL Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 3D4C6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno MLKL
Clon 3D4C6
Concentración 1 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16868775
Ver documentos
Proteintech
66675-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
16858775
Ver documentos
Proteintech
66675-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Descripción
Descripción
The protein kinase domain is predicted to be catalytically inactive. Molecular function: protein binding. There are two isoforms.
Especificaciones
Especificaciones
MLKL
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
FLJ34389, MLKL
Mlkl
IgG1
Protein G
Antibody
3D4C6
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Mouse
Mouse, Human
Q8NB16, Q9D2Y4
197259, 74568
MLKL Fusion Protein Ag15188
Primary
-20°C
MLKL