Learn More
Miele Professional™ Inyector móvil
Unidad móvil para la carga óptima de pipetas
Marca: Miele Professional™ 3810130
1793.71 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adecuada para 96 pipetas de hasta 450 mm
- La superficie es de 16 x 16 mm.
- Altura la unidad completa con el marco de 150 mm
- Equipado con conexión para secado de aire caliente
Especificaciones
Unidad de inyector móvil | |
E 408 | |
Pipetas | |
1 Unidad |