Learn More
Hamilton™ Jeringas de aguja cementada Thermo Finnigan™
Permite la introducción automática de muestras en el inyector del cromatógrafo de gases.
Marca: Hamilton™ 204000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Mejora la reproducibilidad y la velocidad
- Estilo de punta diseñado específicamente para resistir la penetración repetida a través de los septos de GC
- Para su uso con los muestreadores automáticos AI/AS 3000 TriPlus™ Thermo Finnigan™