Learn More
DuPont™ Tyvek 500 Xpert verde
Tienda DuPont Productos
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
2XL
Descripción
- Mono con capucha de 3 piezas
- Diseño ergonómico protector
- Costuras externas
- Muñecas, tobillos y cara elásticos
- Cintura elástica (pegada)
- Tirador de la cremallera grande y fácil de agarrar
- Resistente a la par que ligero (<180 g por prenda)
- Zona de la entrepierna amplia que facilita el movimiento
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Contenido reciclado
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Mono con capucha |
Tamaño | M |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Color | Verde |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico |
Estilo de cuello | Con capucha |
Hood Type | 3 paneles |
Tipo de tapón | Cremallera |
Mostrar más |
Título del producto
DuPont™ Tyvek 500 Xpert verde >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido