Learn More
DuPont™ Tyvek 500 Xpert verde
De HDPE no tejido. La capucha de 3 piezas ofrece un ajuste óptimo a la cabeza y la cara al girar, mientras que la amplia zona de la entrepierna proporciona libertad de movimiento.
Marca: DuPont™ D14936681
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Mono con capucha de 3 piezas
- Diseño ergonómico protector
- Costuras externas
- Muñecas, tobillos y cara elásticos
- Cintura elástica (pegada)
- Tirador de la cremallera grande y fácil de agarrar
- Resistente a la par que ligero (<180 g por prenda)
- Zona de la entrepierna amplia que facilita el movimiento
Especificaciones
Mono con capucha | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Elástico | |
Elástico | |
3 paneles | |
Cosido | |
Abrasion | |
De 116 a 124 cm |
2XL | |
Verde | |
Elástico | |
Con capucha | |
Cremallera | |
Categoría III, Tipos 5 y 6 | |
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2 |